missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ASPHD2 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18220518 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18220518 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18220518 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP183461

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

ASPHD2 Polyclonal specifically detects ASPHD2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen ASPHD2
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formulering PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias aspartate beta-hydroxylase domain containing 2, aspartate beta-hydroxylase domain-containing protein 2, EC 1.14.11, EC 1.14.11.-, FLJ39838
Gensymboler ASPHD2
Värd art Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the amino acids: HKGIREQGRYLNSRPSIQKPEVFFLPDLPTTPYFSRDAQKHDVEVLERNFQTILCEFETLYKAFSNCSLPQGWKMNSTPSGEWFTFYLVNQGVCVPRNCRKCPRTYRLLGSLRTCIGNNVFGNACISVLSPGTVITEHYGPTNIRIRCHLGLKTPNGCELVVGGEPQCWAEGRCLLFDDSFL
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57168
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.