Läs mer
Fisherbrand™ Aspiration Basic System
Produktkod. 15567479 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Flödeshastighet:
15 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15567479 15 l/min. Varje
1 options
Produktkod. 15567479
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Designad för att aspirera icke brandfarliga kemiska, biologiska och medicinska vätskor. Fisherbrand™ Aspiration Basic System är en kompakt och portabel enhet med en integrerad resistent membranpump. Vätskorna kan enkelt och mycket exakt avlägsnas från objektglas, petriskålar, mikroplattor, cellodlingsbehållare och liknande kärl.
Kemikaliebeständig oljefri aspirationsstation för exakt och bekväm aspiration och bortskaffande av vätskor inom biokemi, mikrobiologi och cellodlingsteknologi.
  • 150 mbar ultimat vakuum
  • 15 l/min fritt luftdeplacement
  • Överlägsen kemikaliebeständig membranpump med lång livslängd
  • 4 liters PP autoklaverbar behållare med automatiskt flödesstopp
  • In-line hydrofobt filter
  • Snabbkopplingsslanganslutningar med automatiska avstängningsventiler
  • 5mm ID vakuumslang för anslutning till egen pipett
  • 90-260V, 50/60Hz med Schuko& UK strömledningar
  • Mått (L x B x H), mm: 357 x 145 x 277
  • 7 kg
  • Lättvikts, kompakt, bärbar, kemisk drift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Vakuum 150 mbar
Inkluderar
  • 4L autoklaverbar behållare av polypropen med automatiskt flödesstopp
  • 5mm ID vakuumslang för anslutning till egen pipett
  •  In-line hydrofobt filter
  • Snabbkopplingsslanganslutningar med automatiska avstängningsventiler
Elektriska krav 90/260 V 50/60 Hz med Schuko & UK strömkablar
Mått (L x B x H) 357 x 145 x 277 mm
Vikt (metrisk) 7 kg
Flödeshastighet 15 l/min.