Beskrivning
- Producera pulslösa dammsugare upp till 29,5 tum.
- Inbyggd cirkulationspump och vattentank gör dessa enheter bärbara och eliminerar vattenspill
- Enkel att använda. Fyll bara tanken och sätt på pumpen
- Cirkulerande pump tvingar kontinuerligt vatten genom en uppsättning venturier. Driften är tyst, ren och effektiv.
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Vakuum | 29.5 Hg |
| Amperage | 0,35 ampere |
| Material | Nickelbelagd mässing, polypropen, silikon, 304 rostfritt stål |
| Flödeshastighet | 0,63 CFM |
| Pumptyp | Vakuumsystem |
| Spänning | 230 V |