Läs mer
Hirschmann™ Aspirette™ Vakuum pincett
Produktkod. 10454861
Change view
230 volt; Europlugg
Produktkod.
10454861 230 volt; Europlugg
1 options
Produktkod. 10454861 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 9901500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Vakuumpincett för att plocka upp och placera olika plana föremål upp till en maxvikt på 70 g.
  • Leverans komplett med 1 nätaggregat och laddare
  • Inkluderar 3 sugmunstycken och sugkoppar med 3,2, 6 och 10 mm diametrar
  • 230 Volt, Eurokontakt
Specifikationer
Elektriska krav 230 V, Eurokontakt
För användning med (applikation) Plocka upp, positionera plana föremål
Typ Vakuum pincett