Läs mer
R&D Systems™ Aspirin
Produktkod. 18035532
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18035532 50 mg
1 options
Produktkod. 18035532 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer 4092/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1033.25 SEK
    920.85 SEK / 50mg
    Save 112.40 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Cyclooxygenase inhibitor; NSAID
Inhibitor of cyclooxygenase (COX)-1. Blocks the production of prostaglandins and thromboxanes. Exhibits antiplatelet and antithrombotic activities. Displays anticancer effects in some solid tumors. One of the first described NSAID drugs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aspirin
CAS 50-78-2
Kvantitet 50 mg
Produktlinje Tocris
Molekylformel C9H8O4
Formel vikt 180.16
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 180.16