Läs mer
Aspon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325211
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325211 1 ml
1 options
Produktkod. 30325211 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA10305000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aspon
CAS 3244-90-4
Analyt- eller komponentnamn Aspon
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C12 H28 O5 P2 S2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Propyl thiopyrophosphate ([(PrO)2P(S)]2O) (6CI,7CI), Thiodiphosphoric acid ([(HO)2P(S)]2O), tetrapropyl ester (9CI), Thiopyrophosphoric acid ([(HO)2PS]2O), tetrapropyl ester (8CI), A 42, ASP 51, Aspon, E 8573, NPD, NSC 2550, O,O,O,O-Tetrapropyl dithiopyrophosphate, Tetra-n-propyl dithionopyrophosphate, Tetra-n-propyl dithiopyrophosphate
InChI formel InChI=1S/C12H28O5P2S2/c1-5-9-13-18(20,14-10-6-2)17-19(21,15-11-7-3)16-12-8-4/h5-12H2,1-4H3
LEDER CCCOP(=S)(OCCC)OP(=S)(OCCC)OCCC
IUPAC-namn dipropoxyphosphinothioyloxy-dipropoxy-sulfanylidene-λ^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 378.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 378.0853 g/mol