Läs mer
Aspoxicillin (~80%), TRC
Produktkod. 30345736
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30345736 25 mg
1 options
Produktkod. 30345736 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA78867525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aspoxicillin
CAS 63358-49-6
Molekylformel C21 H27 N5 O7 S
Kvantitet 25 mg
Synonym Glycinamide, N-methyl-D-asparaginyl-N-(2-carboxy-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]hept-6-yl)-D-2-(4-hydroxyphenyl)-, [2S-(2α,5α,6β)]-, ASPC, Aspoxicillin, Doyle, TA 058
InChI formel InChI=1S/C21H27N5O7S/c1-21(2)15(20(32)33)26-18(31)14(19(26)34-21)25-17(30)13(9-4-6-10(27)7-5-9)24-16(29)11(22)8-12(28)23-3/h4-7,11,13-15,19,27H,8,22H2,1-3H3,(H,23,28)(H,24,29)(H,25,30)(H,32,33)/t11-,13-,14-,15+,19-/m1/s1
LEDER CNC(=O)C[C@@H](N)C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]1[C@H]2SC(C)(C)[C@@H](N2C1=O)C(=O)O)c3ccc(O)cc3
IUPAC-namn (2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-[[(2R)-2-amino-4-(methylamino)-4-oxobutanoyl]amino]-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 493.53
Formel vikt 493.1631