Läs mer
ASRGL1 Antibody (CRASH/1290), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08327AF594
Produktkod. 18515541
  • 5895.00 SEK / 100µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
ASRGL1 Monoclonal antibody specifically detects ASRGL1 in Human samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
ASRGL1
Monoclonal
Alexa Fluor 594
ALP1, ALPL-asparagine amidohydrolase, asparaginase like 1, asparaginase-like 1 protein, Asparaginase-like protein 1, CRASH, EC 3.5.1.1, FLJ22316, L-asparaginase
Recombinant human ASRGL1 fragment (Uniprot: Q7L266)
100 μg
Neuroscience
80150
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
ELISA
CRASH/1290
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.