Specifikationer
| För användning med (applikation) | Kolorimetrisk analys eller titrimetri |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Räckvidd | 0,25 till 2,0 mg/L Cl2 |
| Typ | Analyskit |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- visocolor alpha chlorine
- Varning
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid