Läs mer
Thermo Scientific™ Monterade lock och septa för 8-425 flaskor med standardöppning
Produktkod. 12440138
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12440138
Brand: Thermo Scientific™ C401361B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Thermo Scientific™ National Assembled Caps och Septa för 8-425 standardöppningsflaskor finns i en mängd olika färger och septummaterial.
Thermo Scientific™ National Assembled Caps och Septa för 8-425 standardöppningsflaskor finns tillgängliga i en mängd olika färger och septummaterial för ett brett spektrum av applikationer.
  • Open top caps can be used with any 8mm septa
  • Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
  • Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
  • Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
  • PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
  • PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
  • Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PP, Blue; Kim-Lok Red PTFE/White Silicone septum
Färg Blått
Material PTFE, Silicone, Polypropylene
Septum Kim-Lok Red PTFE/White Silicone
Typ Kim-Lok Cap with Flange
Stängningsstorlek 8-425
För användning med (utrustning) 8-425 Standard Opening Vials