Läs mer
Thermo Scientific™ Monterade lock och septa för 8-425 flaskor med standardöppning
Produktkod. 12480128
Change view
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
12480128 Naturlig Paket med 100
12430138 Svart Paket med 100
12440138 Blått Paket med 100
12450138 - Paket med 100
12460138 Rött Paket med 100
12470138 Vitt Paket med 100
12480138 Gult Paket med 100
12450148 Svart Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 12480128 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer C40135A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ National Assembled Caps och Septa för 8-425 standardöppningsflaskor finns i en mängd olika färger och septummaterial.
Thermo Scientific™ National Assembled Caps och Septa för 8-425 standardöppningsflaskor finns tillgängliga i en mängd olika färger och septummaterial för ett brett spektrum av applikationer.
  • Öppna topplock kan användas med valfri 8 mm septa
  • Fenollock är lämpliga för autoklavering och lågtemperaturapplikationer
  • Polypropenlock är kemiskt inerta och lämpliga för de flesta kromatografiapplikationer
  • Kim-Lok™ lock/septum-enheter har en gjuten centreringsring för att eliminera septumrörelse under injektion
  • PTFE/röda gummisepta är ekonomiska för många GC-applikationer
  • PTFE/silikonsepta är mest populära för HPLC- och IC-applikationer
  • Förslitsade skiljeväggar är lättare att sticka hål med tunna nålar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning PP, naturligt; Integral PP septum
Färg Naturlig
Material Polypropen
Septum Integral polypropen
Stängningsstorlek 8-425
För användning med (utrustning) 8-425 Standard öppningsflaskor
Produkttyp SepCap