Läs mer
Thermo Scientific™ Monterade lock och septa för 8-425 flaskor med standardöppning
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
Rött
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Thermo Scientific™ National Assembled Caps och Septa för 8-425 standardöppningsflaskor finns tillgängliga i en mängd olika färger och septummaterial för ett brett spektrum av applikationer.
- Open top caps can be used with any 8mm septa
- Phenolic caps are suitable for autoclaving and low temperature applications
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Kim-Lok™ cap/septum assemblies feature a molded centering ring to eliminate septum movement during injection
- PTFE/red rubber septa are economical for many GC applications
- PTFE/silicone septa are most popular for HPLC and IC applications
- Pre-slit septa are easier to pierce with thin-gauge needles
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | PP, Yellow; Kim-Lok Red PTFE/White Silicone septum |
| Färg | Gult |
| Material | PTFE, Silicone, Polypropylene |
| Septum | Kim-Lok Red PTFE/White Silicone |
| Typ | Kim-Lok Cap with Flange |
| Stängningsstorlek | 8-425 |
| För användning med (utrustning) | 8-425 Standard Opening Vials |