Läs mer
Karl Hecht™ Assistent™ Elka Provrör
Diameter (metrisk):
15.5 mm
17.25 mm
Längd (metrisk):
160 mm
180 mm
Beskrivning
- Med fälg
- Disponibel
- Rund botten
Specifikationer
Specifikationer
Designtyp | Rund Botten |
Längd (metrisk) | 160 mm |
Diameter (metrisk) | 15.5 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Karl Hecht™ Assistent™ Elka Provrör >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering