Läs mer
Instrumentkontroll Standard 10 För ICP , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11961626 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11961626 125 mL 125ml
1 options
Produktkod. 11961626 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CALMIX10100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.00 SEK
    2456.22 SEK / 125ml
    Save 248.78 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
K500 μg/ml
Al50 μg/ml
Ba50 μg/ml
Cd50 μg/ml
Cu50 μg/ml
Mn50 μg/ml
Zn50 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Instrument Check Standard 10
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7446-07-3, 7440-09-7, 7440-39-3, 7440-50-8, 7439-96-5, 7440-66-6
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 97.92, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Analyt- eller komponentnamn Potassium (500mg/L),Aluminum (50mg/L),Barium (50mg/L)
Molekylformel O2Te
MDL-nummer MFCD00011263
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel LAJZODKXOMJMPK-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER O=[Te]=O
Element K, Al, Ba
IUPAC-namn (oxo-λ 4-tellanyliden)oxidan
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 159.60
PubChem CID 62638
Kvantitet 125 mL
Kvalitet Försäkran
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Instrument Check Standard 10
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning