Läs mer
AES Single-Element Standard För AA och ICP , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11919492 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11919492
Brand: SPEX Certiprep PLCO23Y
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Co10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cobalt Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-48-4, 7664-38-2, 7783-20-2, 7732-18-5
CAS Min % 1.0, 5.0, 94.0
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylformel Co
MDL-nummer MFCD00010935
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [Co]
IUPAC-namn kobolt
Lösningsmedel eller matris 5% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 58.93
PubChem CID 104730
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:27638
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning