Läs mer
MP Biomedicals ASSURE H. pylori snabbtest (CE)
Produktkod. 31605227 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
H. pylori IgG
Produktkod. Detekterbara analyter
31605227 H. pylori IgG
1 options
Produktkod. 31605227 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 43490020
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Immunokromatografisk testanordning avsedd för snabb detektion av IgG-antikroppar mot Helicobacter pylori i humant serum, plasma eller helblod
  • MP Diagnostics ASSURE H. pylori Rapid Test är en immunokromatografisk testanordning avsedd för snabb upptäckt av IgG-antikroppar mot Helicobacter pylori i humant serum, plasma eller helblod.
  • Den är avsedd som ett kliniskt diagnostiskt test för att diagnostisera infektion med H. pylori hos patienter med magsjukdomar.
  • Dessutom är förekomsten av antikroppar mot en rekombinant aktuell infektionsmarkör (CIM) indikativ för nuvarande infektion.
  • Användningsbeskrivning: Endast till försäljning utanför USA.
Specifikationer
CE-märkning CE-IVD
Detekterbara analyter H. pylori IgG
Typ H. pylori snabbtest
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Rapid Test Kits
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.