Läs mer
MP Biomedicals FÖRSÄKRA OM HEV IGM snabbtest (CE)
Produktkod. 17362070 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Detekterbara analyter:
Hepatit E-virus
Produktkod. Detekterbara analyter
17362070 Hepatit E-virus
1 options
Produktkod. 17362070 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 43160020
 Begränsad artikel
I lager
Ett IgM-snabbtest fångar en fastfas immunokromatografisk analys för att upptäcka hepatit E-virus.
  • Alla antikroppar av IgM-klass, när de finns i testprovet, kan fångas upp av antihumana IgM-antikroppar immobiliserade på membranet.
  • Förekomsten av HEV-specifika IgM-antikroppar kan påträffas differentiellt med ett kolloidalt guldmärkt HEV-antigen immobiliserat i enheten, och kan visualiseras som rosa/lila linjer efter analys.
  • Dessutom användes immobiliserade kanin-IgG-antikroppar, som kan kännas igen av kolloidala guldmärkta antikanin-IgG-antikroppar, som en kontroll för reagensens korrekta funktion.
  • Användningsbeskrivning: Endast till försäljning utanför USA.
Specifikationer
Detekterbara analyter Hepatit E-virus
Typ IgM snabbtest
Form Solid