missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

AST 487, MedChemExpress

Produktkod. 16488867
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16488867 5 mg
16472407 50 mg
16436288 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16488867 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15002

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress AST 487 is a RET kinase inhibitor with IC50 of 880 nM, inhibits RET autophosphorylation and activation of downstream effectors, also inhibits Flt-3 with IC50 of 520 nM.

AST 487 is a RET kinase inhibitor with IC50 of 880 nM, inhibits RET autophosphorylation and activation of downstream effectors, also inhibits Flt-3 with IC50 of 520 nM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material AST 487
CAS 630124-46-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H30F3N7O2
Kvantitet 5 mg
Synonym NVP-AST 487
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.84 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(OC2=NC=NC(NC)=C2)C=C1)NC3=CC=C(CN4CCN(CC)CC4)C(C(F)(F)F)=C3
Molekylvikt (g/mol) 529.56
Formel vikt 529.56
Procent renhet 99.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.