Läs mer
Astaxanthin
Produktkod. 10666374 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10666374 1 g 1g
10682862 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666374 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 328610010
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 472-61-7 | C40H52O4 | 596,85 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 472-61-7
Molekylformel C40H52O4
Molekylvikt (g/mol) 596.85
MDL-nummer MFCD00672621
InChI-nyckel MQZIGYBFDRPAKN-UWFIBFSHSA-N
Synonym astaxanthine, all-trans-astaxanthin, astaxanthin, ovoester, carophyll pink, lucantin pink, bioastin, 3s,3's-astaxanthin, natupink, trans-astaxanthin
PubChem CID 5281224
ChEBI CHEBI:40968
IUPAC-namn (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimetyl-3-oxocyklohex-1-en-1-yl]-3,7,12,16-tetrametyloktaka-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl]-2,4,4-trimetylcyklohex-2-en-1-one
LEDER C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Astaxanthin
Färg Violett
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 596.86
Procent renhet ≥98.0%
Fysisk form Pulver
Endast användning för forskning i RUO –