Läs mer
Astaxanthin, TRC
Produktkod. 17979214
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17979214 50 mg
17959784 10 mg
17938154 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17979214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79002550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 472-61-7
Molekylformel C40 H52 O4
Molekylvikt (g/mol) 596.84
Synonym Astaxanthin (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, 3,3'-dihydroxy-, all-trans- (8CI), (3S,3'S)-3,3'-Dihydroxy-β,β-carotene-4,4'-dione, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-Astaxanthin, (3S,3'S)-all-trans-Astaxanthin, (S,S)-Astaxanthin, Aquasta, AstaREAL, AstaREAL A1010, AstaXin, Astabio AR 1, Astabio AR 5, Astacarox, Astareal ACT, Astared, Astax S, Astaxanthin, all-trans-, Astots 10O, Astots 5O, Astots ST, BioAstin, BioAstin oleoresin, Carophyll Pink, Lucantin Pink, NatuRose, Natupink, Ovoester, Puresta W 05, all-trans-(3S,3'S)-Astaxanthin, all-trans-Astaxanthin, trans-Astaxanthin
IUPAC-namn (6S)-6-hydroxy-3-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4S)-4-hydroxy-2,6,6-trimetyl-3-oxocyklohexen-1-yl]-3,7,12,16-tetrametyloktaka-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-2,4,4-trimylcyklohex-2-en-1-one
LEDER C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)[C@@H](O)CC2(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Astaxanthin
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C40H52O4/c1-27(17-13-19-29(3)21-23-33-31(5)37(43)35(41)25-39(33,7)8)15-11-12-16-28(2)18-14-20-30(4)22-24-34-32(6)38(44)36(42)26-40(34,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-26H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,27-15+,28-16+,29-19+,30-20+/t35-,36-/m0/s1
Formel vikt 596.3866