missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Astemizole, TRC

Produktkod. 17941515
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17941515 50 mg
17920935 25 mg
17934865 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17941515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA79003050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68844-77-9
Molekylformel C28 H31 F N4 O
Molekylvikt (g/mol) 458.57
Synonym 1H-Benzimidazol-2-amine, 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]-4-piperidinyl]-, Astemisan, Astemizole, Hismanal, Histamen, Histaminos, Histazol, Kelp, Laridal, Metodik, NSC 329963, Novo-Nastizol A, Paralergin, R 42512, R 43512, Retolen, Waruzol
IUPAC-namn 1-[(4-fluorophenyl)methyl]-N-[1-[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]piperidin-4-yl]benzimidazol-2-amine
LEDER COc1ccc(CCN2CCC(CC2)Nc3nc4ccccc4n3Cc5ccc(F)cc5)cc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Astemizole
Analyt- eller komponentnamn Astemizole
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Frakt skick Room Temperature
InChI formel InChI=1S/C28H31FN4O/c1-34-25-12-8-21(9-13-25)14-17-32-18-15-24(16-19-32)30-28-31-26-4-2-3-5-27(26)33(28)20-22-6-10-23(29)11-7-22/h2-13,24H,14-20H2,1H3,(H,30,31)
Lösningstyp Neat
Industry Type Forensics
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 458.2482
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.