Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ LMT-55 Pumpslang, 1,016 mm, 2 proppar
Diameter (metrisk) Inre:
1,02 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Specifikationer
Specifikationer
| Färgkod | Vit/Vit |
| Diameter (metrisk) Inre | 1,02 mm |
| Material | Tygon R3607 |
| Tjocklek (metrisk) | 0.85 mm |
| Förpackningsmängd | 12 |
| Färg | Vit/Vit |
| Produkttyp | Slangar för pumpar |