Läs mer
ASTM (ASTM D6045, D1500) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Beskrivning
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
- Full Traceability to International Standards
- 500mL Pack Size supplied with MSDS
- 18 months shelf life
- Tamper evident security packaging
- Manufactured in the United kingdom
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Color Reference Standard |
| Kvantitet | 500 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ASTM Colour Reference Standard
- Fara
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: white mineral oil
Nominal values quoted