Läs mer
ASTM (ASTM D6045, D1500) Colour Reference Standard, Paragon Scientific™
Produktkod. p-7161067
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. 16040152
Brand: Paragon Scientific 134000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
ASTM Colour Reference Standards are for routine calibration of colour measuring instruments and verification of test data. Process industries throughout the world use colorimeters for colour control of products such as edible and industrial oils, fuels, chemicals, pharmaceuticals, paints and coatings.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under UKAS accreditation
  • Full Traceability to International Standards
  • 500mL Pack Size supplied with MSDS
  • 18 months shelf life
  • Tamper evident security packaging
  • Manufactured in the United kingdom
Specifikationer
Typ Color Reference Standard
Kvantitet 500 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ASTM Colour Reference Standard
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: white mineral oil
Nominal values quoted