Läs mer
ASTM D-6584 Mix 1 (4C ) Standardlösning, Chem Lab
Produktkod. 15949316
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15949316 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 15949316 Leverantör Chem-Lab Leverantörsnummer CL40.13781.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    888.00 SEK
    607.58 SEK / 1ml
    Save 280.42 SEK
    31% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Förpackning Ampull i glas
Densitet 0.98 g/mL
Flampunkt 17 °C
Fysisk form Vätska
Färg Färglös
Smältpunkt -42 °C
Kokpunkt 115 °C
Lösningsmedel eller matris Pyridin
Molekylvikt (g/mol) 79.1
Kvantitet 1 ml
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • ASTM D-6584 Mix 1 (4C) standard solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ASTM