Läs mer
ASTM D2622/D7039, Gasoline Curve, VHG™
Produktkod. 17982596
Change view
Kvantitet:
6 x 100 ml
Produktkod. Kvantitet
17982596 6 x 100 ml
1 options
Produktkod. 17982596 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer ALKKTSISOTOLMXW6GSL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
ASTM D2622/D7039, Gasoline Curve
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Frakt skick Room Temperature
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 80% Isooctane/20% Toluene
Kvantitet 6 x 100 ml