missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ASTM D2622, Sulfur Set B in Light Oil (20 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™

Produktkod. 17971536
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
4 x 100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971536 4 x 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17971536 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGKTS20MIN2622B4

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

ASTM D2622, Sulfur Set B in Light Oil (20 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn sulfur
Lösningsmedel eller matris 20 cSt Oil
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 4 x 100 ml
Formel vikt 31.972 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.