Läs mer
ASTM D4294, Curve #3, VHG™
Beskrivning
ASTM D4294, Curve #3
Specifikationer
Specifikationer
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt Mineral Oil |
| Kvantitet | 5 x 100 ml |