Läs mer
ASTM D4294, svavelmängd B i tungolja (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g, VHG™
Produktkod. 17942796
Change view
Kvantitet:
4 x 100 ml
Produktkod. Kvantitet
17942796 4 x 100 ml
1 options
Produktkod. 17942796 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGKTSMIN4294B4
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ASTM D4294, svavelmängd B i tungolja (75 cSt): S @ 1000, 2500, 5000, 10000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Oil
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 4 x 100 ml
Formel vikt 31.972 g/mol