Läs mer
ASTM D4294, svavelset C i diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g, VHG™
Produktkod. 17962846
Change view
Kvantitet:
5 x 100 ml
Produktkod. Kvantitet
17962846 5 x 100 ml
1 options
Produktkod. 17962846 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGKTSDSL4294C5
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
ASTM D4294, svavelinställning C i diesel: S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris Diesel
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 5 x 100 ml
Formel vikt 31,972 g/mol