missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

ASTM D4294, svavelmängd C i lätt olja (20 cSt): S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g, VHG™

Produktkod. 17923976
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 100 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17923976 5 x 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17923976 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGKTS20MIN4294C5
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar

ASTM D4294, svavelset C i lätt olja (20 cSt): S @ 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 μg/g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Metoder XRF/UVF
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel S
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/S
LEDER [S]
IUPAC-namn Svavel
Lösningsmedel eller matris 20 cSt olja
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 5 x 100 ml
Formel vikt 31,972 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.