Läs mer
ASTM D5453 Curve 1, S @ 0.5 -10ppm in isooctane
Produktkod. 30314434
Change view
Kvantitet:
6 x 2 ml
Förpackningsstorlek:
12ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30314434 6 x 2 ml 12ml
1 options
Produktkod. 30314434 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer ALKKTSISOV6CRV1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sulfur
CAS 7704-34-9
Analyt- eller komponentnamn Sulfur
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel S
Koncentration 0.5-10 ppm
InChI formel InChI=1 S/S
Lösningstyp Ampoule Kit
LEDER [S]
Element S
IUPAC-namn sulfur
Lösningsmedel eller matris Isooctane
Industry Type Industrial QC
Molekylvikt (g/mol) 32.065
Kvantitet 6 x 2 ml
Formel vikt 31.972