Läs mer
ASTM D8399 Pesticide Mixture 1 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Boscalid∣Buprofezin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Cyprodinil∣Dimethomorph∣Etofenprox∣Etoxazole∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Iprodione∣Malathion∣Methiocarb∣Myclobutanil∣Novaluron∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pirimicarb∣Spinetoram∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Tebufenozide∣Tetrachlorvinphos∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| CAS | 135410-20-7, 131860-33-8, 188425-85-6, 69327-76-0, 63-25-2, 1563-66-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acetamiprid∣Azoxystrobin∣Boscalid∣Buprofezin∣Carbaryl∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Cyprodinil∣Dimethomorph∣Etofenprox∣Etoxazole∣Flonicamid∣Hexythiazox∣Imazalil∣Imidacloprid∣Iprodione∣Malathion∣Methiocarb∣Myclobutanil∣Novaluron∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Pirimicarb∣Spinetoram∣Spiroxamine∣Tebuconazole∣Tebufenozide∣Tetrachlorvinphos∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Trifloxystrobin |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acetamiprid 100 μg/mL∣Azoxystrobin 100 μg/mL∣Boscalid 100 μg/mL∣Buprofezin 100 μg/mL∣Carbaryl 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Chlorantraniliprole 100 μg/mL∣Cyprodinil 100 μg/mL∣Dimethomorph 100 μg/mL∣Etofenprox 100 μg/mL∣Etoxazole 100 μg/mL∣Flonicamid 100 μg/mL∣Hexythiazox 100 μg/mL∣Imazalil 100 μg/mL∣Imidacloprid 100 μg/mL∣Iprodione 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Methiocarb 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Novaluron 100 μg/mL∣Phosmet 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Pirimicarb 100 μg/mL∣Spinetoram 100 μg/mL∣Spiroxamine 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Tebufenozide 100 μg/mL∣Tetrachlorvinphos 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Thiamethoxam 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |