Läs mer
ASTM D8399 Pesticide Mixture 2 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Abamectin∣Acephate∣Allethrin∣Bifenthrin∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fipronil∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣Methomyl∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Phenothrin∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Spirotetramat∣Teflubenzuron∣Tetramethrin |
| CAS | 71751-41-2, 30560-19-1, 584-79-2, 82657-04-3, 2921-88-2, 56-72-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Abamectin∣Acephate∣Allethrin∣Bifenthrin∣Chlorpyrifos∣Coumaphos∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fipronil∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣Methomyl∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Phenothrin∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Spirotetramat∣Teflubenzuron∣Tetramethrin |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Abamectin 100 μg/mL∣Acephate 100 μg/mL∣Allethrin 100 μg/mL∣Bifenthrin 100 μg/mL∣Chlorpyrifos 100 μg/mL∣Coumaphos 100 μg/mL∣Diazinon 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Ethoprophos 100 μg/mL∣Fensulfothion 100 μg/mL∣Fenthion 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Paclobutrazol 100 μg/mL∣Phenothrin 100 μg/mL∣Prallethrin 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Propoxur 100 μg/mL∣Pyraclostrobin 100 μg/mL∣Pyridaben 100 μg/mL∣Resmethrin 100 μg/mL∣Spirotetramat 100 μg/mL∣Teflubenzuron 100 μg/mL∣Tetramethrin 100 μg/mL |