Läs mer
ASTM D8399 Pesticide Mixture 3 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Azadirachtin A∣Benzovindiflupyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Deltamethrin∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Fludioxonil∣Fluopyram∣Mevinphos∣Permethrin |
| CAS | 11141-17-6, 1072957-71-1, 210880-92-5, 736994-63-1, 52918-63-5, 72490-01-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Azadirachtin A∣Benzovindiflupyr∣Clothianidin∣Cyantraniliprole∣Deltamethrin∣Fenoxycarb∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Fenvalerate∣Fludioxonil∣Fluopyram∣Mevinphos∣Permethrin |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Azadirachtin A 100 μg/mL∣Benzovindiflupyr 100 μg/mL∣Clothianidin 100 μg/mL∣Cyantraniliprole 100 μg/mL∣Deltamethrin 100 μg/mL∣Fenoxycarb 100 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 100 μg/mL∣Fenvalerate 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Fluopyram 100 μg/mL∣Mevinphos 100 μg/mL∣Permethrin 100 μg/mL |