Läs mer
ASTM D8399 Pesticide Mixture 4 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Acequinocyl∣Aldicarb∣Bifenazate∣Clofentezine∣Daminozide∣Dinotefuran∣Dodemorph∣Methoprene∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiophanate-methyl |
| CAS | 57960-19-7, 116-06-3, 149877-41-8, 74115-24-5, 1596-84-5, 165252-70-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Acequinocyl∣Aldicarb∣Bifenazate∣Clofentezine∣Daminozide∣Dinotefuran∣Dodemorph∣Methoprene∣Pyrethrins∣Spinosad∣Thiophanate-methyl |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Acequinocyl 100 μg/mL∣Aldicarb 100 μg/mL∣Bifenazate 100 μg/mL∣Clofentezine 100 μg/mL∣Daminozide 100 μg/mL∣Dinotefuran 100 μg/mL∣Dodemorph 100 μg/mL∣Methoprene 100 μg/mL∣Pyrethrins 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Thiophanate-methyl 100 μg/mL |