Läs mer
ASTM Metod D1319 aromater och olefiner med FIA-blandning 20 % LV toluen och 5 % LV 1-hexen i isooktan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene |
| CAS | 592-41-6, 540-84-1, 108-88-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Hexene∣2,2,4-Trimethylpentane∣Toluene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooktan |
| Kvantitet | 16 oz |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1-Hexene 5 wt%∣Toluene 20 wt%∣2,2,4-Trimethylpentane 75 wt% |