Läs mer
ASTM Metod D2887 kalibreringslösning, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30312244
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30312244 1 ml
1 options
Produktkod. 30312244 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA0900101CH
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane
CAS 124-18-5, 112-40-3, 544-85-4, 112-95-8, 142-82-5, 544-76-3
Analyt- eller komponentnamn n-Decane∣n-Dodecane∣n-Dotriacontane∣n-Eicosane∣n-Heptane∣n-Hexadecane∣n-Hexane∣n-Hexatriacontane∣n-Nonane∣n-Octadecane∣n-Octane∣n-Tetradecane∣n-Tetratetracontane∣n-Undecane∣Octacosane∣Tetracontane∣Tetracosane
Frakt skick +20 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Kloroform
Kvantitet 1 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Dotriacontane 100 μg/mL∣n-Hexatriacontane 100 μg/mL∣n-Tetratetracontane 100 μg/mL∣Octacosane 100 μg/mL∣Tetracontane 100 μg/mL∣n-Eicosane 200 μg/mL∣Tetracosane 200 μg/mL∣n-Octadecane 500 μg/mL∣n-Heptane 600 μg/mL∣n-Hexane 600 μg/mL∣n-Nonane 800 μg/mL∣n-Octane 800 μg/mL∣n-Hexadecane 1000 μg/mL∣n-Decane 1200 μg/mL∣n-Dodecane 1200 μg/mL∣n-Tetradecane 1200 μg/mL∣n-Undecane 1200 μg/mL