Läs mer
ASTM Metod D3606 Kontrollera Standard 10-100 ml/L i isooktan, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| CAS | 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Isooktan |
| Kvantitet | 10 x 2 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Benzene 10 μL/mL∣2-Butanol 40 μL/mL∣Toluene 50 μL/mL∣Ethanol 100 μL/mL |