Läs mer
ASTM Metod D3606 Kontroll Standard 10-50 ml/L i isooktan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30327914
Change view
Kvantitet:
10 x 2 ml
Produktkod. Kvantitet
30327914 10 x 2 ml
1 options
Produktkod. 30327914 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09000110IO
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
CAS 78-92-2, 71-43-2, 64-17-5, 108-88-3
Analyt- eller komponentnamn 2-Butanol∣Benzene∣Ethanol∣Toluene
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Isooktan
Kvantitet 10 x 2 ml
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ethanol 0 mL/L∣Benzene 10 mL/L∣2-Butanol 40 mL/L∣Toluene 50 mL/L