missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
ASTM Method D4059 Aroclor 1242 500 μg/g in Transformer Oil, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aroclor 1242 |
| CAS | 53469-21-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aroclor 1242 |
| Frakt skick | +20°C |
| Koncentration | 500 μg/g |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Aroclor 1242, PCB 1242 |
| Lösningsmedel eller matris | Transformer Oil |
| Kvantitet | 1 ml |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?