Läs mer
ASTM Method D4059 Aroclor 1260 500 μg/g in Transformer Oil, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328258
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328258 1 ml
1 options
Produktkod. 30328258 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGA09010449TR
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aroclor 1260
CAS 11096-82-5
Analyt- eller komponentnamn Aroclor 1260
Frakt skick +20°C
Molekylformel C12 H4 Cl6
Koncentration 500 μg/g
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Aroclor 1260, PCB 1260
InChI formel InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-3-1-5(9(15)11(7)17)6-2-4-8(14)12(18)10(6)16/h1-4H
LEDER ClC(C(Cl)=C(Cl)C=C1)=C1C2=C(Cl)C(Cl)=C(Cl)C=C2
IUPAC-namn 1,2,3-trichloro-4-(2,3,4-trichlorophenyl)benzene
Lösningsmedel eller matris Transformer Oil
Molekylvikt (g/mol) 360.87816
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 357.8444 g/mol