Läs mer
ASTM Metod D4815/D5599 1,2-Dimetoxyetan IS, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313183
Change view
Kvantitet:
5 x 2 ml
Produktkod. Kvantitet
30313183 5 x 2 ml
1 options
Produktkod. 30313183 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010060
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
CAS 110-71-4
Analyt- eller komponentnamn 1,2-Dimethoxyethane
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H10 O2
Koncentration 1000000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethane, 1,2-dimethoxy-, 1,2-Dimethoxyethane, 1,2-Ethanediol, dimethyl ether, 2,5-Dioxahexane, DME, DME (glycol ether), Dimethyl Cellosolve, Ethylene dimethyl ether, Ethylene glycol dimethyl ether, Glycol dimethyl ether, Glyme, Hisolve MMM, Methyl Monoglyme, Monoethylene glycol dimethyl ether, Monoglyme, NSC 60542, α,β-Dimethoxyethane
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER COCCOC
IUPAC-namn 1,2-dimetoxietan
Molekylvikt (g/mol) 90.12
Kvantitet 5 x 2 ml
Formel vikt 90.0681 g/mol