Läs mer
ASTM Metod D4815/D5599 Intern standardblandning 5–10 % i syreatfri bensin, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethoxyethane∣Ethanol∣Regular Unleaded Gasoline |
| CAS | 110-71-4, 64-17-5, 8006-61-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Dimethoxyethane∣Ethanol∣Regular Unleaded Gasoline |
| Frakt skick | +20°C |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | Oxygenate Free Gasoline |
| Industry Type | Food Testing |
| Kvantitet | 60 x 2 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1,2-Dimethoxyethane 5 %∣Ethanol 10 %∣Regular Unleaded Gasoline 85 % |