Läs mer
ASTM Metod D4815 Kvantitativ toppblandning, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dimethoxyethane∣1-Propanol∣2-Butanol∣Benzene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Diisopropyl ether∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutanol∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Alcohol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| CAS | 110-71-4, 71-23-8, 78-92-2, 71-43-2, 71-36-3, 108-20-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1,2-Dimethoxyethane∣1-Propanol∣2-Butanol∣Benzene∣Butyl Alcohol, n-butanol∣Diisopropyl ether∣Ethanol∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Isobutanol∣Isopropyl alcohol∣Methanol∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣tert.-Butanol∣tert-Amyl Alcohol∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Kvantitet | 5 x 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Diisopropyl ether 4 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 4 wt%∣Methyl tert-butyl ether 4 wt%∣Methylcyclopentane 4 wt%∣Benzene 5 wt%∣1,2-Dimethoxyethane 6 wt%∣1-Propanol 7.3 wt%∣2-Butanol 7.3 wt%∣Butyl Alcohol, n-butanol 7.3 wt%∣Ethanol 7.3 wt%∣Isobutanol 7.3 wt%∣Isopropyl alcohol 7.3 wt%∣Methanol 7.3 wt%∣tert.-Butanol 7.3 wt%∣tert-Amyl Alcohol 7.3 wt%∣tert-Amyl Methyl Ether (TAME) 7.3 wt% |