Läs mer
ASTM Method D4815 Valve Timing Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| CAS | 108-20-3, 637-92-3, 1634-04-4, 96-37-7, 110-54-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Diisopropyl ether∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE)∣Methyl tert-butyl ether∣Methylcyclopentane∣n-Hexane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Kvantitet | 1 ml |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Diisopropyl ether 10 wt%∣Ethyl tert-Butyl Ether (ETBE) 10 wt%∣Methyl tert-butyl ether 10 wt%∣n-Hexane 59.8 wt%∣Methylcyclopentane 100000 mg/kg |