Läs mer
ASTM Method D5134 Linearity Check Mixture, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311257
Change view
Kvantitet:
10 x 25 mg
Produktkod. Kvantitet
30311257 10 x 25 mg
1 options
Produktkod. 30311257 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS0900107
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-dimethylheptane∣2,4-Dimethylhexane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣Benzene∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣Toluene
CAS 2213-23-2, 589-43-5, 592-27-8, 591-76-4, 71-43-2, 142-82-5
Analyt- eller komponentnamn 2,4-dimethylheptane∣2,4-Dimethylhexane∣2-Methylheptane∣2-Methylhexane∣Benzene∣n-Heptane∣n-Hexane∣n-Nonane∣n-Octane∣Toluene
Frakt skick +20°C
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Kvantitet 10 x 25 mg
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2,4-dimethylheptane 10 %∣2,4-Dimethylhexane 10 %∣2-Methylheptane 10 %∣2-Methylhexane 10 %∣Benzene 10 %∣n-Heptane 10 %∣n-Hexane 10 %∣n-Nonane 10 %∣n-Octane 10 %∣Toluene 10 %