Läs mer
ASTM Method D5191 Vapor Pressure - 22.5 kPa (3.26 psi), Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311170
Change view
Kvantitet:
10 x 10 ml
Produktkod. Kvantitet
30311170 10 x 10 ml
1 options
Produktkod. 30311170 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010491
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyclohexane
CAS 110-82-7
Analyt- eller komponentnamn Cyclohexane
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H12
Koncentration 100 %
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Cyclohexane, Benzene, hexahydro-, Cactus Solvent CHX, Hexahydrobenzene, Hexamethylene, Hexanaphthene, NSC 406835
InChI formel InChI=1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
LEDER C1CCCCC1
IUPAC-namn cyclohexane
Molekylvikt (g/mol) 84.16
Kvantitet 10 x 10 ml
Formel vikt 84.0939 g/mol