Läs mer
ASTM Metod D5191 ångtryck - 46,7 kPa (6,77 psi), Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30316532
Change view
Kvantitet:
10 x 10 ml
Produktkod. Kvantitet
30316532 10 x 10 ml
1 options
Produktkod. 30316532 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010492
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Methylpentane
CAS 107-83-5
Analyt- eller komponentnamn 2-Methylpentane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14
Koncentration 100 %
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Pentane, 2-methyl-, 2-Methylpentane, 1,1-Dimethylbutane, Isohexane, Kyowasol C 600M, Kyowazol C 600, NSC 66496
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCCC(C)C
IUPAC-namn 2-metylpentan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Kvantitet 10 x 10 ml
Formel vikt 86,1096 g/mol