Läs mer
ASTM Metod D5191 ångtryck - 51,1 kPa (7,41 psi), Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30319101
Change view
Kvantitet:
10 x 10 ml
Produktkod. Kvantitet
30319101 10 x 10 ml
1 options
Produktkod. 30319101 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010493
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3-Dimethylbutane
CAS 79-29-8
Analyt- eller komponentnamn 2,3-Dimethylbutane
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H14
Koncentration 100 %
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Butane, 2,3-dimethyl-, 2,3-Dimethylbutane, 1,1,2,2-Tetramethylethane, Biisopropyl, Diisopropyl, NSC 24837
InChI formel InChI=1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
LEDER CC(C)C(C)C
IUPAC-namn 2,3-dimetylbutan
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Kvantitet 10 x 10 ml
Formel vikt 86,1096 g/mol